missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium-15N Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium-15N Bromide |
| CAS | 39466-31-4 |
| Molekylær formel | BrH415N |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/BrH.H3N/h1H;1H3/i;1+1 |
| SMIL | [15NH3].Br |
| IUPAC navn | azane;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.94 |
| Formel vægt | 97.9497 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?