missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctane-1-sulfonate (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadecafluorooctane-1-sulfonate |
| CAS | 29081-56-9 |
| Molekylær formel | C8H4F17NO3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-Octanesulfonic acid ammonium salt (1:1), 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluoro-1-Octanesulfonic acid ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium perfluorooctylsulfonate, EF 104, Eftop EF 104, FC 93, Fluorad FC 93, Perfluorooctanesulfonic acid, ammonium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C8HF17O3S.H3N/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)23)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(24,25)29(26,27)28;/h(H,26,27,28);1H3 |
| SMIL | N.O[S](=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | azanium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecafluorooctane-1-sulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 517.16 |
| Formel vægt | 516.964 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?