Få mere at vide
Ammoninum-d4 Deuteroxid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammoninum-d4 Deuteroxide |
| CAS | 12168-30-8 |
| Molekylær formel | D5NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ammonium hydroxide ((ND4)(OD)) (8CI, 9CI), Ammoninum-d4 deuteroxide, Ammonium hydroxide D5, Ammonium hydroxide-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5 |
| SMIL | [2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 40.08 |
| Formel vægt | 40.0685 |