Få mere at vide
Palintest™ Ammoniak testsæt
Rækkevidde:
0 til 1 mg/L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Antal prøver | 50 |
| Mængde | 50 Pakke |
| Rækkevidde | 0 til 1 mg/L |
| Tilstrækkelig til | 50 prøver |
| Type | Ammoniak testsæt |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P330-Skyl munden.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium tartrate dihydrate, lithium hydroxide, salasilic acid, sodium nitroprusside, calcium hypochlo