Få mere at vide
Ammonia Standard: NH3 @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivelse
Ammonia Standard: NH3 @ 100 μg/mL in H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonia |
| CAS | 7664-41-7 |
| Metoder | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Analyt- eller komponentnavne | Ammonia |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | H3 N |
| Synonym | Ammonia, Ammonia solution concentrated |
| InChI formel | InChI=1S/H3N/h1H3 |
| SMIL | N |
| IUPAC navn | azane |
| Vis mere |