Få mere at vide
Ammoniakstandard: NH3 @ 10 μg/ml in H2O, VHG™
Beskrivelse
Ammoniakstandard: NH3 @ 10 μg/ml i H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonia |
| CAS | 7664-41-7 |
| Metoder | Ionkromatografi/Vådkemi |
| Analyt- eller komponentnavne | Ammonia |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | H3 N |
| Synonym | Ammonia, Ammonia solution concentrated |
| InChI formel | InChI=1S/H3N/h1H3 |
| SMIL | N |
| IUPAC navn | Azane |
| Vis mere |