Få mere at vide
Ammoniakopløsning, stærk, NF - FCC, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15588904 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15588904 500 mL Glasflaske 500ml
15518654 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15588904 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 972602
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-41-7
Molekylær formel H3N
Molekylvægt (g/mol) 17.03
MDL nummer MFCD00011418
InChI nøgle QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMIL N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonia Solution
Navn note Stærk
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.90kg
IUPAC navn ammoniak
Formel vægt 17.03
Procent renhed 27,0 til 30,0%
Grad FCC/NF