Få mere at vide
Ammoniakopløsning, stærk, multikompendiel, NF, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15548654 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15548654 2.5 L Glasflaske 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 15548654 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 973605
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonia Solution
Navn note Stærk
CAS 7664-41-7
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1L = 0.90kg
Molekylær formel H3N
MDL nummer MFCD00011418
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
InChI nøgle QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL N
IUPAC navn ammoniak
Molekylvægt (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formel vægt 17.03
Procent renhed 27,0 til 30,0%
Grad Multi-kompendiel/NF