Få mere at vide
Ammonia Solution, 7N in Methanol, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15645700 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15645700 1 L Glass Bottle 1 L
15635700 100 mL Glass Bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15645700 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 4991451L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
7N in methanol
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7664-41-7
Molekylær formel H3N
Molekylvægt (g/mol) 17.03
MDL nummer MFCD00011418
InChI nøgle QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
SMIL N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonia solution
Farve Colorless
Fysisk form Liquid
Mængde 1 L
Lineær formel NH3
FN nummer UN3286
Flammepunkt 14°C (57.2°F)
IUPAC navn azane
Formel vægt 17.03g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 7N in methanol
Emballage Glass Bottle
Tæthed 0.779g/mL at 25°C