Få mere at vide
Ammoniakopløsning 20-22%, Optima™ , til ultrasporelementanalyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterBeskrivelse
Ammoniakopløsning 20-22%, Optima™ , til Ultra Trace Elemental Analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| CAS | 1336-21-6 |
| Molekylær formel | H5NO |
| MDL nummer | 66650 |
| Damptryk | 500 hPa 50 |
| Dampdensitet | 0.59 |
| pH | 13.6 |
| Mængde | 250 ml |
| Fysisk form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium hydroxide solution 20-22%, Optima for Ultra traces analysis
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.