Learn More
Ammoniakopløsning, Chem Lab™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
5 L
missing translation for 'unitSize'
5 L
Specifications
Specifications
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 38°C |
| Smeltepunkt | -57°C |
| Sammensætning | 250 g NH3 / kg |
| Tæthed | 0.91g/mL |
| Opløselighedsinformation | Water Soluble |
| Lugt | Odorless |
| pH | >10 |
| Mængde | 5 L |
| Fysisk form | Væske |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonia 25 weight % solution p.
- Fare
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonia