Få mere at vide
Ammonia solution 0.1mol/L, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12900754 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12900754 1000 mL 100ml
1 options
Product Code. 12900754 Supplier Fisher Chemical Supplier No. SOL106100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ammonia solution
Emballage Bottle
CAS 7664-41-7
Molekylær formel H3N
MDL nummer MFCD00011418
InChI nøgle QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL N
IUPAC navn ammonia
Molekylvægt (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:16134
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1mol/L
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonia 1M Volumetric Solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.