Få mere at vide
WTW™ Ammoniak Gas-følsom kombinationselektrode
Artikelnummer. 10461402
Skift visning
Mængde:
3 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10461402 3 pakker Hver
1 options
Artikelnummer. 10461402 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 106395
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9915.00 DKK
    9040.67 DKK / Pakke med 1
    Spare 874.33 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Halvcellerne i 500-serien, som du skal bruge en referenceelektrode type R 503 til (en undtagelse herfor er den gasfølsomme NH 500/2 med integreret referenceelektrode).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Udskiftningsmembranhoveder
Mængde 3 pakker