Få mere at vide
Ammoniak fortyndet R3 opløsning EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Flaske |
| Analyt- eller komponentnavne | Ammonia, dilute R3 |
| Renhedsgrad noter | EU Ph Ref: 1004703 |
| Element | Ammonia, dilute R3 |
| Mængde | 1000 mL |
| Grad | Eu. Ph. |