Få mere at vide
Ammoniak fortyndet R2 opløsning EU Farmakopé, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12997153 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12997153 1000 mL 1000ml
1 options
Artikelnummer. 12997153 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. RP 011 1000
Farmakopéreagenser er beregnet til brug i farmakopétest og monografier, fremstillet under en GMP kompatibel ISO 9001 kvalitetsstyringssystem i henhold til den relevante farmakopéspecifikation, ved brug af farmakopéreagenskvalitetskomponenterne og vand, der opfylder det relevante farmakopémonografikrav for renset vand. Nogle farmakopéstandarder er også akkrediteret iflg ISO 17025 og ISO Vejledning 43.
Tekniske data
Emballage Flaske
CAS 2032-59-9
Analyt- eller komponentnavne Ammonia, dilute R2
Renhedsgrad noter EU Ph Ref: 1004703
Molekylær formel C11H16N2O2
InChI nøgle IMIDOCRTMDIQIJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)OC(=O)NC)N(C)C
Element Ammonia, dilute R2
IUPAC navn [4-(dimethylamino)-3-methylphenyl]-N-methylcarbamat
Molekylvægt (g/mol) 208.261
PubChem CID 16247
Mængde 1000 mL
ChEBI CHEBI:2653
Grad Eu. Ph.
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia,dilute R2. European Pharmacopoeia Ref: 1004703. (RP 011)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.