Få mere at vide
Ammoniak, fortyndet R1, EP-kvalitet, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
1 L
Emballage:
Indlysende manipulation
Pakningsstørrelse:
1 L
Beskrivelse
- Fremstillet i en ISO 9001-kompatibel facilitet i henhold til Eu. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) retningslinjer
- Forsynet med et analysecertifikat og en etiket, der viser partiet og udløbsdato
- Klar til brug reagens eliminerer tiden og arbejdet med at forberede præcise volumetriske opløsninger
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonia Hydroxide |
| CAS | 1336-21-6, 7732-18-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Molekylær formel | H5NO |
| MDL nummer | MFCD00066650 |
| Synonym | ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh |
| InChI nøgle | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | N.O |
| IUPAC navn | azanium;hydroxid |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- AMMONIA DILUTE R1
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: ammonia