Få mere at vide
Ammoniakbuffer-opløsning, ammoniumchlorid / ammoniak, pH 10, til kompleksometri, Solstice
Artikelnummer. p-7122060
Skift visning
Mængde:
1 l
6 x 1 l
Pakningsstørrelse:
1 L
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15644010 1 l 1 L
15654010 6 x 1 l Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15644010 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 335821L
Ammoniumchlorid / ammoniak, pH 10, til kompleksometri
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonia buffer solution
CAS 12125-02-9
Mængde 1 l
Molekylær formel ClH4N
MDL nummer MFCD00011420
Emballage Poly flaske
FN nummer NONH for all modes of transport
InChI nøgle NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.Cl
IUPAC navn azanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 53.49
PubChem CID 25517
ChEBI CHEBI:31206
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia buffer solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium chloride, Ammonia, aqueous solution