Få mere at vide
WTW™ Ammoniak- og ammoniumtestsæt
Artikelnummer. p-8001768
Type:
Calcium (Ca) reagenstestsæt
CombiCheck Sulfat (SO4) reagenstestsæt
Combicheck Ammonium (NH4) reagenstestsæt
Kuvette
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 11748214
Brand: WTW™ 251998
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Testmaterialer til AQA af fotometrisk rutine og vandanalyse for multi-level resultatsikkerhed photoLab™ , pHotoFlex™ og testsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analytter Tannin
Til brug med (applikation) Til spildevand, drikkevand, havvand
Til brug med (udstyr) For Photoflex™ fotometre
Antal prøver 200
Rækkevidde 0 til 50 mg/L NH4-N, 0,5 til 64,4 mg/L NH4+
Tilstrækkelig til 200 prøver
Testmetode Fotometrisk
Type CombiCheck Sulfat (SO4) reagenstestsæt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vario Ammonia Cyanurate F5 ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: lithium hydroxide, sodium dichloroisocyanurate, dihydrate