Få mere at vide
WTW™ Ammoniak- og ammoniumtestsæt
Artikelnummer. 11752245
Type:
Calcium (Ca) reagenstestsæt
CombiCheck Sulfat (SO4) reagenstestsæt
Combicheck Ammonium (NH4) reagenstestsæt
Kuvette
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 50
Artikelnummer. 11752245
Brand: WTW™ 252027
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Testmaterialer til AQA af fotometrisk rutine og vandanalyse for multi-level resultatsikkerhed photoLab™ , pHotoFlex™ og testsæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til spildevand, drikkevand, havvand
Til brug med (udstyr) For PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral fotometre
Inkluderer Certifikater
Mængde 25 stk
Rækkevidde 2 til 150 mg/L NH4-N, 2,6 til 193 mg/L NH4+
Testmetode Fotometrisk
Type Kuvette