Få mere at vide
WTW™ Ammoniak- og ammoniumtestsæt
Artikelnummer. 11784745
Antal prøver:
25
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. 11784745
Brand: WTW™ 250329
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til spildevand, drikkevand
  • Til spildevand, drikkevand
  • Chromat (chrom VI og total chrom) celletestsæt
  • Fotometrisk testmetode
  • Denne test er meget nøjagtig og nem at bruge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analytter Indophenol blå (Berthelot reaktion)
Til brug med (applikation) Til spildevand, drikkevand, havvand
Til brug med (udstyr) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spektral, Photoflex fotometre
Inkluderer Certifikater
Antal prøver 25
Tilstrækkelig til 25 prøver
Testmetode Fotometrisk
Type CombiCheck Ammoniak ( NH3 ) celletestkit