Få mere at vide
Ammoniak, 25 % w/w, reagenskvalitet, Scharlab
Artikelnummer. 11319823
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 11319823
Brand: Scharlab AM02492500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Laboratoriereagens til brug i analytisk kemi.
  • Synonymer: Ammoniakvand, Ammoniumhydroxidopløsning
  • Molekylformel: NH 3
  • Molær masse: 17,03 g/mol
  • CAS: 1336-21-6
  • EIN ECS nr.: 215-647-6
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC navn aminhydrat
SMIL N.O
Tekniske data
Kogepunkt 37.7°C
Smeltepunkt -57.5°C
Farve Farveløs
Fysisk form Væske
Mængde 2.5 L
Formel vægt 17.03g/mol
Procent renhed 25 to 30% (acidimetric, NH3)
Grad Reagens
Damptryk ∼500hPa at 20°C
Tæthed 0.90g/cm3
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammoniak, polosning 25%, AR
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonia