Beskrivelse
- Høj ionstyrke
- Vandig matrix
- Anvendes som et additiv ved brug af en ionselektiv elektrode (ISE) til måling af ammoniak.
- Undertrykker interfererende ioner, eliminerer matrix, hysterese eller væskeforbindelsespotentialer.
- Eliminerer eller reducerer fejl på grund af temperaturkoefficienten for variation mellem prøve og kalibreringsstandard.
- Certificeret og har garanteret stabilitet gennem hele sin holdbarhed, selv efter åbning af flasken.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fysisk form: Flydende |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Koncentration | Ammoniak 10M NaOH |
| Til brug med (udstyr) | Ionselektiv elektrode |
| Mængde | 500 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- AMMONIA ISE IONIC STRENGTH
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide