Få mere at vide
Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane, AcroSeal™
Artikelnummer. p-2716152 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 ml
1 l
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 10501892
Brand: Thermo Scientific Acros 368381000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7664-41-7 | H3N | 17.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonia
Farve Farveløs
Navn note 0.5M solution in 1, 4-dioxane
CAS 7664-41-7, 123-91-1
Molekylær formel H3N
Lineær formel NH3
MDL nummer MFCD00011418
Koncentration 0.4 to 0.6M
Fieser 05,15
Tæthed 1.0230g/mL
Merck Index 15, 488
Synonym ammonia, ammonia gas, spirit of hartshorn, nitro-sil, ammoniakgas, ammonia anhydrous, anhydrous ammonia, ammonia, anhydrous, ammoniak, am-fol
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
InChI nøgle QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N
SMIL N
IUPAC navn ammoniak
Molekylvægt (g/mol) 17.03
PubChem CID 222
ChEBI CHEBI:16134
Formel vægt 17.03
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.023
Mængde 100 ml
Flammepunkt 11°C
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonia, 0.5M solution in 1,4-dioxane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P264-Vask ansigt, hænder og alt udsat hud grundigt efter brug.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,4-Dioxane, Ammonia