Få mere at vide
Ammelin, TRC
Artikelnummer. 30342936
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30342936 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30342936 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA633660100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4,6-Diamino-2-hydroxy-1,3,5-triazine
CAS 645-92-1
Molekylær formel C3 H5 N5 O
Mængde 100 mg
Synonym Ammeline (6CI), s-Triazin-2(1H)-one, 4,6-diamino- (7CI), s-Triazin-2-ol, 4,6-diamino- (8CI), 4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2,4-Diamino-1,3,5-triazin-6-one, 2,4-Diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine, 2,4-Diamino-6-hydroxy-s-triazine, 2-Hydroxy-4,6-diamino-s-triazine, 2-Hydroxydesethyldesisopropylatrazine, 4,6-Diamino-2-hydroxy-s-triazine, Ammelin, Deethyldeisopropylhydroxyyatrazine, GS 11791, NSC 9778, s-Diaminohydroxytriazine
InChI formel InChI=1S/C3H5N5O/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1/h(H5,4,5,6,7,8,9)
SMIL Nc1nc(N)nc(O)n1
IUPAC navn 4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 127.1
Formel vægt 127.0494