missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ammeline-13C3 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30134110
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.5 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30134110 5 mg -
30005406 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134110 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6336625MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1794936-94-9
Molekylær formel 13C3 H5 N5 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 166.54
Synonym 4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2(1H)-one-13C3 Hydrochloride, 2,4-Diamino-6-hydroxy-1,3,5-triazine-13C3 Hydrochloride, 2,4-Diamino-6-hydroxy-s-triazine-13C3 Hydrochloride, 2-Hydroxy-4,6-diamino-s-triazine-13C3 Hydrochloride, Ammelin-13C3 Hydrochloride, Deethyldeisopropylhydroxyyatrazine-13C3 Hydrochloride, GS 11791-13C3 Hydrochloride, NSC 9778-13C3 Hydrochlorides, Diaminohydroxytriazine-13C3 Hydrochloride
IUPAC navn 2,6-diamino-(2,4,6-^{13}C_{3})1H-1,3,5-triazin-4-one;hydrochloride
SMIL Cl.N[13C]1=N[13C](=O)N=[13C](N)N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ammeline-13C3 Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5N5O.ClH/c4-1-6-2(5)8-3(9)7-1;/h(H5,4,5,6,7,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1;
Formel vægt 166.036
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.