Få mere at vide
Amelide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammelide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9) |
| Formel vægt | 128.0334 |
| Procent renhed | >95% |