Få mere at vide
Ammelide -13C3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammelide ring-13C3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H4N4O2/c4-1-5-2(8)7-3(9)6-1/h(H4,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1 |
| Formel vægt | 131.043 |
| Procent renhed | >95% |