missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amlodipine Mesilate, Mikromol™
Beskrivelse
Amlodipine Mesilate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amlodipine Mesilate |
| CAS | 246852-12-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amlodipine Mesilate |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20 H25 Cl N2 O5 . C H4 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Amlodipine Mesilate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25ClN2O5.CH4O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;1-5(2,3)4/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.CS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate;methanesulfonic acid |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?