Få mere at vide
Amlodipine Maleate, Mikromol™
Artikelnummer. 18021770
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18021770 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18021770 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0631.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Amlodipine Maleate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amlodipine Maleate
CAS 88150-47-4
Analyt- eller komponentnavne Amlodipine Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H25 Cl N2 O5 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Amlodipine Maleate, 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester (Z)-2-butenedioate (1:1), Amlodipine maleate, UK 48340-11
InChI formel InChI=1S/C20H25ClN2O5.C4H4O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
SMIL CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 524.95
Mængde 100 mg
Formel vægt 524.1562 g/mol