missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amlodipine Maleate Adduct, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amlodipine aspartate |
| CAS | 400602-35-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 H29 Cl N2 O9 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 4-(2-Chlorophenyl)-2-[[2-[(1,2-dicarboxyethyl)amino]ethoxy]methyl]-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-Pyridinedicarboxylic Acid 3-Ethyl 5-Methyl Ester, Amlodipine aspartate, L-Aspartate amlodipine, Amlodipine Aspartic Acid Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29ClN2O9/c1-4-36-24(33)21-17(12-35-10-9-26-16(22(30)31)11-18(28)29)27-13(2)19(23(32)34-3)20(21)14-7-5-6-8-15(14)25/h5-8,16,20,26-27H,4,9-12H2,1-3H3,(H,28,29)(H,30,31) |
| SMIL | O=C(OC)C1=C(NC(=C(C(=O)OCC)C1C=2C=CC=CC2Cl)COCCNC(C(=O)O)CC(=O)O)C |
| IUPAC navn | 2-[2-[[4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl-6-methyl-1,4-dihydropyridin-2-yl]methoxy]ethylamino]butanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 524.95 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?