Få mere at vide
Amlodipine Impurity E, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amlodipine Impurity E |
| CAS | 721958-75-4 |
| Molekylær formel | C48H52Cl2N4O12 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,2'-[1,2-Phenylenebis(carbonylimino-2,1-ethanediyloxymethylene)]bis[4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-Pyridinedicarboxylic Acid 3,3'-Diethyl 5,5'-dimethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C48H52Cl2N4O12/c1-7-65-47(59)41-35(53-27(3)37(45(57)61-5)39(41)31-17-11-13-19-33(31)49)25-63-23-21-51-43(55)29-15-9-10-16-30(29)44(56)52-22-24-64-26-36-42(48(60)66-8-2)40(32-18-12-14-20-34(32)50)38(28(4)54-36)46(58)62-6/h9-20,39-40,53-54H,7-8,21-26H2,1-6H3,(H,51,55)(H,52,56) |
| SMIL | O=C(C(C(C(C=CC=C1)=C1Cl)C(C(OC)=O)=C(C)N2)=C2COCCNC(C(C=CC=C3)=C3C(NCCOCC(NC(C)=C(C(OC)=O)C4C(C=CC=C5)=C5Cl)=C4C(OCC)=O)=O)=O)OCC |
| IUPAC navn | 5-diethyl 3-dimethyl 6,6'-((((phthaloylbis(azanediyl))bis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))bis(methylene))bis(4-(2-chlorophenyl)-2-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate) |
| Molekylvægt (g/mol) | 947.85 |
| Formel vægt | 946.3 |