Få mere at vide
Amlodipine Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Diethyl (4RS)-2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H27ClN2O5/c1-4-28-20(25)17-13(3)24-16(12-27-11-10-23)19(21(26)29-5-2)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22/h6-9,18,24H,4-5,10-12,23H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 422.1608 |
| Procent renhed | >95% |