missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amlodipine-d4 Maleic Acid Salt (2-Chlorophenyl-d4), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amlodipine-d4 Maleic Acid Salt (2-Chlorophenyl-d4) |
| CAS | 2714486-25-4 |
| Molekylær formel | C20 D4 H21 Cl N2 O5 . C4 H4 O4 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (±)-Amlodipine-d4 Maleate, Amlodipine-d4 maleate, Amlodipine-D4 (2-chlorophenyl-D4) Maleate, 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl-3,4,5,6-d4)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine (2Z)-2-butenedioate (1:1), 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl-d4)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester (2Z)-2-butenedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25ClN2O5.C4H4O4/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/i5D,6D,7D,8D; |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C2C(=C(C)NC(=C2C(=O)OCC)COCCN)C(=O)OC)c(Cl)c1[2H].OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC navn | (Z)-but-2-enedioic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 528.9727 |
| Formel vægt | 528.1813 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?