Få mere at vide
Amlodipin Besylat, TRC
Artikelnummer. 17971935
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17971935 5 g
17942715 100 mg
17952365 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17971935 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6335005G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111470-99-6
Molekylær formel C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 567.05
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-, 3-ethyl 5-methyl ester, monobenzenesulfonate (9CI), Benzenesulfonic acid, compd. with 3-ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate (1:1), (±)-3-Ethyl 5-methyl 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-pyridinedicarboxylate monobenzenesulfonate, (±)-Amlodipine besylate, AM Arya 5, Alkapress, Alopres, Amcard, Amdepin, Amdipin, Amilo, Amlodin, Amlodin OD, Amlodipine benzenesulfonate, Amlodipine benzenesulfonate salt, Amlodipine besylate, Amlodis, Amlogard, Amlopers 5, Amlopin, Amlor, Amlosyn, Amlovas, Antacal, Calchek, Cardilopin, Istin, Lowrac, Monopina, Myodura, Normodipine, Norvas, Norvasc, Norvask, Regcor, Tensivask, UK 48340-26, Vazkor
IUPAC navn benzensulfonsyre; 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amlodipine besilate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Formel vægt 566.149
Procent renhed >95%