Få mere at vide
Amlodipin besylat, 98+%
Artikelnummer. 15474589
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474589 25 g 25g
15454589 1 g 1g
15464589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15474589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62164.14
 Begrænset vare
På lager
En L-type calciumkanalantagonist med potent antioxidantaktivitet | CAS: 111470-99-6 | C26H31ClN2O8S | 567,05 g/mol
Amlodipinbesylat bruges som dihydropyridin calciumkanalblokker. Det anvendes også som antianginalt og antihypertensivt. Amlodipinbesylat viser også vasoprotektive effekter ved hjerte-kar-sygdomme og hæmmer Ca2+-inducerede sammentrækninger i depolariseret rotteaorta (IC50 = 1,9 nM). Amlodipinbesylat har vist sig at hæmme proliferation af humane vaskulære glatte muskelceller og epidermoid karcinom A431-celler.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Amlodipine besylate is used as a dihydropyridine calcium channel blocker. It is also used as an antianginal and antihypertensive. Amlodipine besylate also displays vasoprotective effects in cardiovascular disease and inhibits Ca2+-induced contractions in depolarized rat aorta (IC50 = 1.9 nM). Amlodipine besylate has been shown to inhibit proliferation of human vascular smooth muscle cells and epidermoid carcinoma A431 cells.
Solubility
Soluble in DMSO (≥20 mg/mL), water (10 mM), chloroform, ethanol (≥14 mg/mL), and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111470-99-6
Molekylær formel C26H31ClN2O8S
Molekylvægt (g/mol) 567.05
MDL nummer MFCD00887594
InChI nøgle ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin
PubChem CID 60496
ChEBI CHEBI:2669
IUPAC navn benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amlodipine besylate
Smeltepunkt 195°C to 204°C
Farve White
Mængde 25 g
Merck Index 14,491
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO (?20mg/mL),water (10 mM),chloroform,ethanol (?14mg/mL),and methanol.
Formel vægt 567.05
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Solid