Få mere at vide
Amlodipine besylate, 98+%, Thermo Scientific™
An L-type calcium channel antagonist with potent antioxidant activity
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62164.03
Mængde 1g
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15454589
  • 873.15 DKK / 1g
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Amlodipine besylate is used as a dihydropyridine calcium channel blocker. It is also used as an antianginal and antihypertensive. Amlodipine besylate also displays vasoprotective effects in cardiovascular disease and inhibits Ca2+-induced contractions in depolarized rat aorta (IC50 = 1.9 nM). Amlodipine besylate has been shown to inhibit proliferation of human vascular smooth muscle cells and epidermoid carcinoma A431 cells.
Solubility
Soluble in DMSO (≥20 mg/mL), water (10 mM), chloroform, ethanol (≥14 mg/mL), and methanol.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
111470-99-6
567.05
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
60496
benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
C26H31ClN2O8S
MFCD00887594
amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin
CHEBI:2669
CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Amlodipine besylate
C26H31ClN2O8S
1g
amlodipine besylate, amlodipine besilate, cardiorex, amlodipine benzenesulfonate, istin, amdepin, amdipin, amlodin, amlogard, amlopin
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
benzenesulfonic acid;3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
60496
567.05
111470-99-6
MFCD00887594
14,491
Soluble in DMSO (?20mg/mL),water (10 mM),chloroform,ethanol (?14mg/mL),and methanol.
CCOC(=O)C1=C(NC(=C(C1C2=CC=CC=C2Cl)C(=O)OC)C)COCCN.C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O
567.05
CHEBI:2669
≥98%
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
  • Amlodipine besylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Amlodipine besylate