Få mere at vide
Amlodipin Besilat, Mikromol™
Artikelnummer. 17962206
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17962206 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17962206 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0383.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Amlodipin Besilatat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amlodipine besilate
CAS 111470-99-6
Analyt- eller komponentnavne Amlodipine besilate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Amlodipine Besylate
InChI formel InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
SMIL CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC navn benzensulfonsyre; 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Molekylvægt (g/mol) 567.05
Mængde 250 mg
Formel vægt 566,149 g/mol