Få mere at vide
Amlodipin-besilat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459660
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459660 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459660 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0383.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amlodipine besilate
CAS 111470-99-6
Analyt- eller komponentnavne Amlodipine besilate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C20 H25 Cl N2 O5 . C6 H6 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Amlodipine Besylate
InChI formel InChI=1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
Løsningstype Fedt
SMIL CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C.OS(=O)(=O)c3ccccc3
IUPAC navn benzensulfonsyre; 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 567.05
Mængde 10 mg
Formel vægt 566,149 g/mol