Få mere at vide
Amlodipin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30318408
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30318408 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30318408 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10240400AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amlodipine
CAS 88150-42-9
Analyt- eller komponentnavne Amlodipine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C20 H25 Cl N2 O5
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-ethoxycarbonyl-5-methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, (R,S)-Amlodipine, Amlopres, Intervask, Pelmec, UK-48340, 2-[(2-aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5-Pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester, 2-[(2-Aminoethoxy)methyl]-4-(2-chlorophenyl)-3-(ethoxycarbonyl)-5-(methoxycarbonyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridine, Amlodipine, Racemic Amlodipine
InChI formel InChI=1S/C20H25ClN2O5/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)C1=C(COCCN)NC(=C(C1c2ccccc2Cl)C(=O)OC)C
IUPAC navn 3-O-ethyl 5-O-methyl 2-(2-aminoethoxymethyl)-4-(2-chlorophenyl)-6-methyl-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 408.88
Mængde 1 ml
Formel vægt 408,1452 g/mol