Få mere at vide
Amitrole 15N 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326658
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30326658 1 mL
1 options
Artikelnummer. 30326658 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10240100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amitrole(1-15N)
CAS 367498-28-0
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylær formel C2 H4 15N N3
Mængde 1 mL
Synonym 1H-1,2,4-Triazol-3-amine-1-15N (9CI), Amitrole 15N
InChI formel InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)/i5+1
SMIL Nc1nc[15nH]n1
IUPAC navn (1^{15}N)1H-1,2,4-triazol-3-amine
Molekylvægt (g/mol) 85.07
Formel vægt 85.0406 g/mol