Få mere at vide
Amitrole 15N 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amitrole(1-15N) |
| CAS | 367498-28-0 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | C2 H4 15N N3 |
| Mængde | 1 mL |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazol-3-amine-1-15N (9CI), Amitrole 15N |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)/i5+1 |
| SMIL | Nc1nc[15nH]n1 |
| IUPAC navn | (1^{15}N)1H-1,2,4-triazol-3-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 85.07 |
| Vis mere |