Få mere at vide
Amitrole-13C2,15N2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amitrole-13C2,15N2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4N4/c3-2-4-1-5-6-2/h1H,(H3,3,4,5,6)/i1+1,2+1,5+1,6+1 |
| Procent renhed | >95% |