missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amitriptyline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amitriptyline |
| CAS | 50-48-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C20 H23 N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl- (6CI,8CI), 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine, 5-(3-Dimethylaminopropylidene)-5H-dibenzo[a,d]-10,11-dihydrocycloheptene, 5-(3'-Dimethylaminopropylidene)-dibenzo-[a,d][1,4]-cycloheptadiene, 5-(γ-Dimethylaminopropylidene)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, 5-(γ-Dimethylaminopropylidene)-5H-dibenzo(a,d)(1,4)cycloheptadiene, Adepress, Amitriprolidine, Amitriptylin, Amitriptyline, Damilen, Damitriptyline, Flavyl, MK 230, N 750, Proheptadiene, Seroten, Triptanol, Triptisol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23N/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.4033 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?