Få mere at vide
Amitriptylin N-oxid, TRC
Artikelnummer. 30004155
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004155 100 mg
30009741 10 mg
30003947 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004155 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA633355100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4317-14-0
Molekylær formel C20 H23 N O
Molekylvægt (g/mol) 293.4
Synonym 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine N-Oxide, Amitriptyline Oxide, Amitriptylinoxide, Equilibrin
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-aminoxid
SMIL C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amitriptyline N-Oxide
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H23NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3
Formel vægt 293.178