Få mere at vide
Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 18050250
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18050250 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050250 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0062.12
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride
CAS 4290-60-2
Analyt- eller komponentnavne Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H23 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Nortriptyline Hydrochloride Imp. J (EP), Nortriptyline Imp. J (EP), [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]-dimethylamine Oxide Hydrochloride, Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity J as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C20H23NO.ClH/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
SMIL Cl.C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 329.86
Mængde 10 mg
Formel vægt 329.1546 g/mol