missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride |
| CAS | 4290-60-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H23 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Nortriptyline Hydrochloride Imp. J (EP), Nortriptyline Imp. J (EP), [3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ylidene)propyl]-dimethylamine Oxide Hydrochloride, Amitriptyline N-Oxide Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. J (EP) as Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Nortriptyline Impurity J as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23NO.ClH/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ylidene)-N,N-dimethylpropan-1-amine oxide;hydrochloride |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?