missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amitriptyline N-Beta-D-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amitriptyline N-beta-D-Glucuronide |
| CAS | 112806-33-4 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C26H31NO6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 3-(10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-β-D-glucopyranuronosyl-N,N-dimethyl-1-propanaminium Inner Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C26H31NO6/c1-27(2,25-23(30)21(28)22(29)24(33-25)26(31)32)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12,21-25,28-30H,7,13-15H2,1-2H3/t21-,22+,23-,24+,25-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H]1[C@H]([N+](C)(CC/C=C2C3=CC=CC=C3CCC4=CC=CC=C\24)C)O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C([O-])=O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4R,5R,6R)-6-[dimethyl-[3-(2-tricyclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaenylidene)propyl]azaniumyl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.53 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?