Få mere at vide
Amitriptylin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30462309
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30462309 50 mg
30462332 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462309 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMAMI754HC50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Amitriptylin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amitriptyline Hydrochloride
CAS 549-18-8
Analyt- eller komponentnavne Amitriptyline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H23 N . Cl H
Synonym Amitriptyline Hydrochloride, Nortriptyline Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9 CI), 5-(3-Dimethylaminopropylidene)dibenzo[a,d][1,4 ]cycloheptadiene hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride, 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5 H-dibenzo[a,d]cycloheptene-Delta5,gamma-propylamine hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CN(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-yliden)-N,N-dimethylpropan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 313.86
Mængde 50 mg
Formel vægt 313.1597 g/mol