Få mere at vide
Amitriptyline EP Impurity G (Nortriptyline EP Impurity I), Mikromol™
Beskrivelse
Amitriptyline EP Impurity G (Nortriptyline EP Impurity I)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]-annulen-5-ol (Dibenzosuberol) |
| CAS | 1210-34-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]-annulen-5-ol (Dibenzosuberol) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H14 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol (Dibenzosuberol), Amitriptyline Hydrochloride Imp. G (EP), Amitriptyline Imp. G (EP), 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d][7]annulen-5-ol, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol, 5-Hydroxy-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene, Dibenzosuberol, NSC 86157, Amitriptyline Hydrochloride Impurity G, Nortriptyline Hydrochloride Impurity I, Amitriptyline Impurity G, Nortriptyline Impurity I |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2 |
| SMIL | OC1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 6,11-dihydro-5H-dibenzo[2,1-b:1',2'-e][7]annulen-11-ol |
| Vis mere |