missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Amitriptyline-d3 HCl (N-methyl-d3), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amitriptyline-D3 Hydrochloride |
| CAS | 342611-00-1 |
| Molekylær formel | C20 2H3 H20 N . Cl H |
| Mængde | 0.05 g |
| Synonym | 1-Propanamine, 3-(10,11-dihydro-5 H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N-methyl-N-(methyl-d3)-, hydrochloride (9 CI), Amitriptyline-D3 Hydrochloride, Amitriptyline-D3 hydrochloride (N-methyl D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12 H,7,13-15H2,1-2H3;1 H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)CCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| IUPAC navn | 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-ylidene)-N-methyl-N-(trideuteriomethyl)propan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.88 |
| Formel vægt | 316.1786 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?