Få mere at vide
Amitraz, TRC
Artikelnummer. 30136507
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136507 5 g
30136279 1 g
30040814 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30136507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6333205G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33089-61-1
Molekylær formel C19 H23 N3
Molekylvægt (g/mol) 293.41
Synonym Formamidine, N-methyl-N'-2,4-xylyl-N-(N-2,4-xylylformimidoyl)- (8CI), N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-[[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl]-N-methylmethanimidamide, 1,5-Di(2,4-dimethylphenyl)-3-methyl-1,3,5-triazapenta-1,4-diene, Acarac, Amigard, Amitraz, ApiVar, Apivar ND, Azaform, BAAM, BAAM (pesticide), BTS 27419, Bovitraz, ENT 27967, Edrizar, Ektodex, Fumilat A, Mitaban, Mitac, NSC 324552, N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-[(2,4-dimethylphenyl)imino]methyl-N-methylimidoformamide, Ovasyn, Parsec, Preventic, TCL, Taktic, Triatox, Triazid, U 36059, Varamit
IUPAC navn N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-[(2,4-dimethylphenyl)iminomethyl]-N-methylmethanimidamide
SMIL CN(C=Nc1ccc(C)cc1C)C=Nc2ccc(C)cc2C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amitraz
Analyt- eller komponentnavne Amitraz
Renhedsgrad noter HPLC
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C19H23N3/c1-14-6-8-18(16(3)10-14)20-12-22(5)13-21-19-9-7-15(2)11-17(19)4/h6-13H,1-5H3
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 5 g
Formel vægt 293.1892
Procent renhed >95%