Få mere at vide
Amisulpride, LoGiCal
Artikelnummer. 30461282
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461282 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30461282 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0793.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amisulpride
CAS 71675-85-9
Analyt- eller komponentnavne Amisulpride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H27 N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21)
Løsningstype Neat
SMIL CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC
IUPAC navn 4-amino-N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 369.48
Mængde 10 mg
Formel vægt 369.1722 g/mol