Få mere at vide
Amisulpride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amisulpride |
| CAS | 71675-85-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Amisulpride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H27 N3 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Amisulpride, 4-Amino-N-[[(2RS)-1-ethylpyrrolidin-2-yl]methyl]-5-(ethylsulfonyl)-2-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27N3O4S/c1-4-20-8-6-7-12(20)11-19-17(21)13-9-16(25(22,23)5-2)14(18)10-15(13)24-3/h9-10,12H,4-8,11,18H2,1-3H3,(H,19,21) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(c(N)cc2OC)S(=O)(=O)CC |
| Vis mere |